Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPS6KA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3368R-CY5
BOSSBS-3368R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3368R-CY5
Anti-RPS6KA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase that acts downstream of ERK (MAPK1/ERK2 and MAPK3/ERK1) signaling and mediates mitogenic and stress-induced activation of the transcription factors CREB1, ETV1/ER81 and NR4A1/NUR77, regulates translation through RPS6 and EIF4B phosphorylation, and mediates cellular proliferation, survival, and differentiation by modulating mTOR signaling and repressing pro-apoptotic function of BAD and DAPK1. In fibroblast, is required for EGF-stimulated phosphorylation of CREB1 and histone H3 at 'Ser-10', which results in the subsequent transcriptional activation of several immediate-early genes. In response to mitogenic stimulation (EGF and PMA), phosphorylates and activates NR4A1/NUR77 and ETV1/ER81 transcription factors and the cofactor CREBBP. Upon insulin-derived signal, acts indirectly on the transcription regulation of several genes by phosphorylating GSK3B at 'Ser-9' and inhibiting its activity. Phosphorylates RPS6 in response to serum or EGF via an mTOR-independent mechanism and promotes translation initiation by facilitating assembly of the preinitiation complex. In response to insulin, phosphorylates EIF4B, enhancing EIF4B affinity for the EIF3 complex and stimulating cap-dependent translation. Is involved in the mTOR nutrient-sensing pathway by directly phosphorylating TSC2 at 'Ser-1798', which potently inhibits TSC2 ability to suppress mTOR signaling, and mediates phosphorylation of RPTOR, which regulates mTORC1 activity and may promote rapamycin-sensitive signaling independently of the PI3K/AKT pathway. Mediates cell survival by phosphorylating the pro-apoptotic proteins BAD and DAPK1 and suppressing their pro-apoptotic function. Promotes the survival of hepatic stellate cells by phosphorylating CEBPB in response to the hepatotoxin carbon tetrachloride (CCl4).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RPS6KA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité