Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3376R-FITC
BOSSBS-3376R-FITCEA 885 EUR InStock
BOSSBS-3376R-FITC
Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The Raf family of serine/threonine specific kinases is comprised of three members (aRaf, bRaf, and cRaf) that play a critical role in regulating cell growth and differentiation, and couple growth factor receptor stimulation to nuclear transcription factors via the Ras/mitogen activated protein kinase (MAPK) pathway. cRaf kinase (also known as Raf1) is a small GTPase like kinase of 73 kDa, and is a signal transducer of multiple extracellular stimuli that is regulated by several pathways, and that once activated, phosphorylates MEK which in turn phosphorylates ERK. Raf1 is involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. It is part of the Ras dependent signaling pathway from receptors to the nucleus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité