Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RASGRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3382R-HRP
BOSSBS-3382R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3382R-HRP
Anti-RASGRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The protein encoded by this gene is a guanine nucleotide exchange factor (GEF) similar to the Saccharomyces cerevisiae CDC25 gene product. Functional analysis has demonstrated that this protein stimulates the dissociation of GDP from RAS protein. The studies of the similar gene in mouse suggested that the Ras-GEF activity of this protein in brain can be activated by Ca2+ influx, muscarinic receptors, and G protein beta-gamma subunit. Mouse studies also indicated that the Ras-GEF signaling pathway mediated by this protein may be important for long-term memory. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq, Mar 2009]

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RASGRF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité