Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ret Tyr1062 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3385R-A680
BOSSBS-3385R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3385R-A680
Anti-Ret Tyr1062 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The CD4 antigen is highly expressed on human T helper cells and thymocytes, and at lower levels on monocytes and dendritic cells. This integral membrane glycoprotein of approximately 58 kDa contains four external domains (D1 to D4) that show homology to members of the immunoglobulin (Ig) superfamily. It is responsible for the recognition of the MHC class II antigen. The CD4 antibody Recognises most thymocytes and about 65% of peripheral blood T cells.

Type: Primary
Antigen: Ret Tyr1062
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité