Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3385R-CY5.5
BOSSBS-3385R-CY5.5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3385R-CY5.5
Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The CD4 antigen is highly expressed on human T helper cells and thymocytes, and at lower levels on monocytes and dendritic cells. This integral membrane glycoprotein of approximately 58 kDa contains four external domains (D1 to D4) that show homology to members of the immunoglobulin (Ig) superfamily. It is responsible for the recognition of the MHC class II antigen. The CD4 antibody recognizes most thymocytes and about 65% of peripheral blood T cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité