Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SATB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3390R-A488
BOSSBS-3390R-A488EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3390R-A488
Anti-SATB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Crucial silencing factor contributing to the initiation of X inactivation mediated by Xist RNA that occurs during embryogenesis and in lymphoma (By similarity). Binds to DNA at special AT-rich sequences, the consensus SATB1-binding sequence (CSBS), at nuclear matrix- or scaffold-associated regions. Thought to recognize the sugar-phosphate structure of double-stranded DNA. Transcriptional repressor controlling nuclear and viral gene expression in a phosphorylated and acetylated status-dependent manner, by binding to matrix attachment regions (MARs) of DNA and inducing a local chromatin-loop remodeling. Acts as a docking site for several chromatin remodeling enzymes (e.g. PML at the MHC-I locus) and also by recruiting corepressors (HDACs) or coactivators (HATs) directly to promoters and enhancers. Modulates genes that are essential in the maturation of the immune T-cell CD8SP from thymocytes. Required for the switching of fetal globin species, and beta- and gamma-globin genes regulation during erythroid differentiation. Plays a role in chromatin organization and nuclear architecture during apoptosis. Interacts with the unique region (UR) of cytomegalovirus (CMV). Alu-like motifs and SATB1-binding sites provide a unique chromatin context which seems preferentially targeted by the HIV-1 integration machinery. Moreover, HIV-1 Tat may overcome SATB1-mediated repression of IL2 and IL2RA (interleukin) in T-cells by binding to the same domain than HDAC1. Delineates specific epigenetic modifications at target gene loci, directly up-regulating metastasis-associated genes while down-regulating tumor-suppressor genes. Reprograms chromatin organization and the transcription profiles of breast tumors to promote growth and metastasis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SATB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité