Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3394R
BOSSBS-3394REA 737 EUR InStock
BOSSBS-3394R
Anti-MAP2K4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) family. Members of this family act as an integration point for multiple biochemical signals and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation, and development. They form a three-tiered signaling module composed of MAPKKKs, MAPKKs, and MAPKs. This protein is phosphorylated at serine and threonine residues by MAPKKKs and subsequently phosphorylates downstream MAPK targets at threonine and tyrosine residues. A similar protein in mouse has been reported to play a role in liver organogenesis. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome X. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MAP2K4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité