Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SGK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3397R-CY3
BOSSBS-3397R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3397R-CY3
Anti-SGK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a serine/threonine protein kinase that plays an important role in cellular stress response. This kinase activates certain potassium, sodium, and chloride channels, suggesting an involvement in the regulation of processes such as cell survival, neuronal excitability, and renal sodium excretion. High levels of expression of this gene may contribute to conditions such as hypertension and diabetic nephropathy. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2009]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SGK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité