Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INPP5D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3398R-A647
BOSSBS-3398R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3398R-A647
Anti-INPP5D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
SHIP1 is a member of the inositol polyphosphate-5-phosphatase (INPP5) family and contains an N-terminal SH2 domain, an inositol phosphatase domain, and two C-terminal protein interaction domains. Expression of this protein is restricted to hematopoietic cells where its movement from the cytosol to the plasma membrane is mediated by tyrosine phosphorylation in response to multiple cytokine and B and T cell receptor activation. At the plasma membrane, the protein hydrolyzes the 5' phosphate from phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate and inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate, thereby affecting multiple signaling pathways. Overall the protein functions as a negative regulator of myeliod cell proliferation and survival.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INPP5D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité