Anti-PTPN11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-3405R-A350
BOSSBS-3405R-A350EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3405R-A350
Anti-PTPN11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Acts downstream of various receptor and cytoplasmic protein tyrosine kinases to participate in the signal transduction from the cell surface to the nucleus. Dephosphorylates ROCK2 at Tyr-722 resulting in stimulatation of its RhoA binding activity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PTPN11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité