Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRC-3 Thr24 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3408R-A680
BOSSBS-3408R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3408R-A680
Anti-SRC-3 Thr24 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
KAT13B/AIB1 interacts in a ligand-dependent fashion with the oestrogen receptor to enhance oestrogen-dependent transcriptional gene activation. The protein encoded by this gene is a nuclear receptor coactivator that interacts with nuclear hormone receptors to enhance their transcriptional activator functions. The encoded protein has histone acetyltransferase activity and recruits KAT3A / KAT3B as part of a multisubunit coactivation complex. This protein is initially found in the cytoplasm but is translocated into the nucleus upon phosphorylation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. In addition, a polymorphic repeat region is found in the C-terminus of the encoded protein.

Type: Primary
Antigen: SRC-3 Thr24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité