Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3409R-HRP
BOSSBS-3409R-HRPEA 898 EUR InStock
BOSSBS-3409R-HRP
Anti-SRF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This gene encodes a ubiquitous nuclear protein that stimulates both cell proliferation and differentiation. It is a member of the MADS (MCM1, Agamous, Deficiens, and SRF) box superfamily of transcription factors. This protein binds to the serum response element (SRE) in the promoter region of target genes. This protein regulates the activity of many immediate-early genes, for example c-fos, and thereby participates in cell cycle regulation, apoptosis, cell growth, and cell differentiation. This gene is the downstream target of many pathways; for example, the mitogen-activated protein kinase pathway (MAPK) that acts through the ternary complex factors (TCFs). [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SRF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité