Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3410R-A647
BOSSBS-3410R-A647EA 898 EUR InStock
BOSSBS-3410R-A647
Anti-SHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Signaling adapter that couples activated growth factor receptors to signaling pathways. Participates in a signaling cascade initiated by activated KIT and KITLG/SCF. Isoform p46Shc and isoform p52Shc, once phosphorylated, couple activated receptor tyrosine kinases to Ras via the recruitment of the GRB2/SOS complex and are implicated in the cytoplasmic propagation of mitogenic signals. Isoform p46Shc and isoform p52Shc may thus function as initiators of the Ras signaling cascade in various non-neuronal systems. Isoform p66Shc does not mediate Ras activation, but is involved in signal transduction pathways that regulate the cellular response to oxidative stress and life span. Isoform p66Shc acts as a downstream target of the tumor suppressor p53 and is indispensable for the ability of stress-activated p53 to induce elevation of intracellular oxidants, cytochrome c release and apoptosis. The expression of isoform p66Shc has been correlated with life span (By similarity). Participates in signaling downstream of the angiopoietin receptor TEK/TIE2, and plays a role in the regulation of endothelial cell migration and sprouting angiogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SHC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité