Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMAD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3419R-CY3
BOSSBS-3419R-CY3EA 898 EUR InStock
BOSSBS-3419R-CY3
Anti-SMAD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Smad2 is a 58 kDa member of a family of proteins involved in cell proliferation, differentiation and development. The Smad family is divided into three subclasses: receptor-regulated Smad's, activin/TGF alpha receptor-regulated (Smad2 and 3) or BMP receptor regulated (Smad1, 5, and 8); the common partner, (Smad4) that functions via its interaction to the various Smad's; and the inhibitory Smad's, (Smad6 and Smad7). Smad2 consists of two highly conserved domains, the N terminal Mad homology (MH1) and the C-terminal Mad homology 2 (MH2) domains. The MH1 domain binds DNA and regulates nuclear import and transcription while the MH2 domain conserved among all the Smad's regulates Smad2 oligomerization and binding to cytoplasmic adaptors and transcription factors. Activated Smad2 associates with Smad4 and translocates as a complex into the nucleus, allowing its binding to DNA and transcription factors. This translocation of Smad2 (as well as Smad3) into the nucleus is a central event in TGF beta signaling. Phosphorylation of threonine 8 in the calmodulin binding region of the MH1 domain by extracellular signal regulated kinase 1(ERK 1) enhances Smad2 transcriptional activity, which is negatively regulated by calmodulin. The regulation of Smad2 phosphorylation on threonine 8 by ERK 1 and calmodulin is critical for Smad2 mediated signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SMAD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité