Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-3429R-A350
BOSSBS-3429R-A350EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3429R-A350
Anti-STAT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Signal transducer and transcription activator that mediates cellular responses to interleukins, KITLG/SCF and other growth factors. May mediate cellular responses to activated FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4. Binds to the interleukin-6 (IL-6)-responsive elements identified in the promoters of various acute-phase protein genes. Activated by IL31 through IL31RA. Cytoplasmic STAT3 represses macroautophagy by inhibiting EIF2AK2/PKR activity. Plays an important role in host defense in methicillin-resistant S.aureus lung infection by regulating the expression of the antimicrobial lectin REG3G (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STAT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité