Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAK1 Thr184 + Thr187 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3439R-A680
BOSSBS-3439R-A680EA 895 EUR InStock
BOSSBS-3439R-A680
Anti-TAK1 Thr184 + Thr187 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Serine/threonine kinase which acts as an essential component of the MAP kinase signal transduction pathway. Plays an important role in the cascades of cellular responses evoked by changes in the environment. Mediates signal transduction of TRAF6, various cytokines including interleukin-1 (IL-1), transforming growth factor-beta (TGFB), TGFB-related factors like BMP2 and BMP4, toll-like receptors (TLR), tumor necrosis factor receptor CD40 and B-cell receptor (BCR). Ceramides are also able to activate MAP3K7/TAK1. Once activated, acts as an upstream activator of the MKK/JNK signal transduction cascade and the p38 MAPK signal transduction cascade through the phosphorylation and activation of several MAP kinase kinases like MAP2K1/MEK1, MAP2K3/MKK3, MAP2K6/MKK6 and MAP2K7/MKK7. These MAP2Ks in turn activate p38 MAPKs, c-jun N-terminal kinases (JNKs) and I-kappa-B kinase complex (IKK). Both p38 MAPK and JNK pathways control the transcription factors activator protein-1 (AP-1), while nuclear factor-kappa B is activated by IKK. MAP3K7 activates also IKBKB and MAPK8/JNK1 in response to TRAF6 signaling and mediates BMP2-induced apoptosis. In osmotic stress signaling, plays a major role in the activation of MAPK8/JNK1, but not that of NF-kappa-B. Promotes TRIM5 capsid-specific restriction activity.

Type: Primary
Antigen: TAK1 Thr184 + Thr187
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité