Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tuberin/TSC2 Ser939 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3442R-A680
BOSSBS-3442R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3442R-A680
Anti-Tuberin/TSC2 Ser939 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Tuberin, or TSC2 (Tuberous sclerosis complex), is implicated as a tumor suppressor. It may function in vesicular transport, and may also play a role in the regulation of cell growth arrest and in the regulation of transcription mediated by steroid receptors. Interaction between hamartin (TSC1) and tuberin may facilitate vesicular docking. It specifically stimulates the intrinsic GTPase activity of the Ras related protein RAP1A and RAB5, suggesting a possible mechanism for its role in regulating cellular growth. Mutations in tuberin lead to constitutive activation of RAP1A in tumors. At least three isoforms of Tuberin exist.

Type: Primary
Antigen: Tuberin/TSC2 Ser939
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité