Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRTC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3453R-HRP
BOSSBS-3453R-HRPEA 885 EUR InStock
BOSSBS-3453R-HRP
Anti-CRTC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Transcriptional coactivator for CREB1 which activates transcription through both consensus and variant cAMP response element (CRE) sites. Acts as a coactivator, in the SIK/TORC signaling pathway, being active when dephosphorylated and acts independently of CREB1 'Ser-133' phosphorylation. Enhances the interaction of CREB1 with TAF4. Regulates the expression of specific CREB-activated genes such as the steroidogenic gene, StAR. Potent coactivator of PGC1alpha and inducer of mitochondrial biogenesis in muscle cells. Also coactivator for TAX activation of the human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) long terminal repeats (LTR). In the hippocampus, involved in late-phase long-term potentiation (L-LTP) maintenance at the Schaffer collateral-CA1 synapses. May be required for dendritic growth of developing cortical neurons (By similarity). In concert with SIK1, regulates the light-induced entrainment of the circadian clock. In response to light stimulus, coactivates the CREB-mediated transcription of PER1 which plays an important role in the photic entrainment of the circadian clock.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CRTC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité