Anti-TNNI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-3458R-A647
BOSSBS-3458R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3458R-A647
Anti-TNNI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of troponin, the thin filament regulatory complex which confers calcium-sensitivity to striated muscle actomyosin ATPase activity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Troponin I
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité