Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SER1254 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3459R-CY5
BOSSBS-3459R-CY5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3459R-CY5
Anti-SER1254 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Tuberin, or TSC2 (Tuberous sclerosis complex), is implicated as a tumor suppressor. It may function in vesicular transport, and may also play a role in the regulation of cell growth arrest and in the regulation of transcription mediated by steroid receptors. Interaction between hamartin (TSC1) and tuberin may facilitate vesicular docking. It specifically stimulates the intrinsic GTPase activity of the Ras related protein RAP1A and RAB5, suggesting a possible mechanism for its role in regulating cellular growth. Mutations in tuberin lead to constitutive activation of RAP1A in tumors. At least three isoforms of Tuberin exist.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Tuberin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité