Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VASP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3466R
BOSSBS-3466REA 708 EUR InStock
BOSSBS-3466R
Anti-VASP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ena/VASP proteins are actin-associated proteins involved in a range of processes dependent on cytoskeleton remodeling and cell polarity such as axon guidance, lamellipodial and filopodial dynamics, platelet activation and cell migration. VASP promotes actin filament elongation. It protects the barbed end of growing actin filaments against capping and increases the rate of actin polymerization in the presence of capping protein. VASP stimulates actin filament elongation by promoting the transfer of profilin-bound actin monomers onto the barbed end of growing actin filaments. Plays a role in actin-based mobility of Listeria monocytogenes in host cells. Regulates actin dynamics in platelets and plays an important role in regulating platelet aggregation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: VASP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité