Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3471R
BOSSBS-3471REA 737 EUR InStock
BOSSBS-3471R
Anti-VIM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Vimentin is the major subunit protein of the intermediate filaments of mesenchymal cells. It is believed to be involved with the intracellular transport of proteins between the nucleus and plasma membrane. Vimentin has been implicated to be involved in the rate of steroid synthesis via its role as a storage network for steroidogenic cholesterol containing lipid droplets. Vimentin phosphorylation by a protein kinase causes the breakdown of intermediate filaments and activation of an ATP and myosin light chain-dependent contractile event. This results in cytoskeletal changes that facilitate the interaction of the lipid droplets within mitochondria, and subsequent transport of cholesterol to the organelles leading to an increase in steroid synthesis. Immunohistochemical staining for Vimentin is characteristic of sarcomas (of neural, muscle and fibroblast origin) compared with carcinomas which are generally negative. Melanomas, lymphomas and vascular tumors may all stain for Vimentin. Vimentin are thus of value in the differential diagnosis of undifferentiated neoplasms and malignant tumors. They are generally used with a panel of other including those recognizing cytokeratins, lymphoid markers, S100, desmin and neurofilaments.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité