Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vimentin Ser82 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3472R-A750
BOSSBS-3472R-A750EA 895 EUR InStock
BOSSBS-3472R-A750
Anti-Vimentin Ser82 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the intermediate filament family. Intermediate filamentents, along with microtubules and actin microfilaments, make up the cytoskeleton. The protein encoded by this gene is responsible for maintaining cell shape, integrity of the cytoplasm, and stabilizing cytoskeletal interactions. It is also involved in the immune response, and controls the transport of low-density lipoprotein (LDL)-derived cholesterol from a lysosome to the site of esterification. It functions as an organizer of a number of critical proteins involved in attachment, migration, and cell signaling. Mutations in this gene causes a dominant, pulverulent cataract.

Type: Primary
Antigen: Vimentin Ser82
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité