Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-3501R-CY3
BOSSBS-3501R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3501R-CY3
Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Neuronal phosphoprotein that coats synaptic vesicles, binds to the cytoskeleton, and is believed to function in the regulation of neurotransmitter release. The complex formed with NOS1 and CAPON proteins is necessary for specific nitric-oxid functions at a presynaptic level.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SYN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité