Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3502R-CY5
BOSSBS-3502R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3502R-CY5
Anti-SYN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Synapsin II is a member of the synapsin gene family. Synapsins are neuronal phosphoproteins which associate with the cytoplasmic surface of synaptic vesicles. Family members are characterized by common protein domains, and they are implicated in synaptogenesis and the modulation of neurotransmitter release, suggesting a potential role in several neuropsychiatric diseases. This member of the synapsin family is a neuron-specific phosphoprotein that selectively binds to small synaptic vesicles in the presynaptic nerve terminal.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité