Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MRE11A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3503R-HRP
BOSSBS-3503R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-3503R-HRP
Anti-MRE11A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Component of the MRN complex, which plays a central role in double-strand break (DSB) repair, DNA recombination, maintenance of telomere integrity and meiosis. The complex possesses single-strand endonuclease activity and double-strand-specific 3'-5' exonuclease activity, which are provided by MRE11A. RAD50 may be required to bind DNA ends and hold them in close proximity. This could facilitate searches for short or long regions of sequence homology in the recombining DNA templates, and may also stimulate the activity of DNA ligases and/or restrict the nuclease activity of MRE11A to prevent nucleolytic degradation past a given point. The complex may also be required for DNA damage signaling via activation of the ATM kinase. In telomeres the MRN complex may modulate t-loop formation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MRE11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité