Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Nur77 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3513R-A680
BOSSBS-3513R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3513R-A680
Anti-Nur77 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Orphan nuclear receptor. May act concomitantly with NURR1 in regulating the expression of delayed-early genes during liver regeneration. Binds the NGFI-B response element (NBRE) 5'-AAAAGGTCA-3' (By similarity). May inhibit NF-kappa-B transactivation of IL2. Participates in energy homeostasis by sequestrating the kinase STK11 in the nucleus, thereby attenuating cytoplasmic AMPK activation.

Type: Primary
Antigen: Nur77
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/598
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité