Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MLXIPL Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3516R-FITC
BOSSBS-3516R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3516R-FITC
Anti-MLXIPL Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
ChREBP (Carbohydrate responsive element binding protein) is a transcription factor playing a critical role in the nutrient and hormonal regulation of genes encoding enzymes of glucose metabolism and lipogenesis pathways. It contains several domains including a nuclear localization signal (NLS) near the N-terminus, polyproline domains, a basic helix-loop-helix leucine zipper (b/HLH/Zip) and a leucine zipper like (zip-like) domain.ChREBP is ubiquitously detected in various tissues, with highest expression in liver, kidney and white and brown adipose tissue. Under basal conditions ChREBP is localized in the cytosol, translocating into the nucleus upon high glucose stimulation following its dephosphorylation of serine 196.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MLXIPL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité