Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EZH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-3521R-A350
BOSSBS-3521R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3521R-A350
Anti-EZH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a member of the Polycomb-group (PcG) family. PcG family members form multimeric protein complexes, which are involved in maintaining the transcriptional repressive state of genes over successive cell generations. This protein associates with the embryonic ectoderm development protein, the VAV1 oncoprotein, and the X-linked nuclear protein. This protein may play a role in the hematopoietic and central nervous systems. Multiple alternatively splcied transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EZH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité