Anti-PKC alpha/beta/gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-3531R
BOSSBS-3531REA 698 EUR InStock
BOSSBS-3531R
Anti-PKC alpha/beta/gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PKC alpha/beta/gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité