Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKCA/PKCB/PKCG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3531R-CY5.5
BOSSBS-3531R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-3531R-CY5.5
Anti-PKCA/PKCB/PKCG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Protein Kinase c alpha (PKC alpha) is an 77 kDa member of the conventional group (cPKCs: sensitive to calcium, diacylglycerol, phosphatidylserine and phorbol esters) of the PKC family of serine/ threonine kinases that are involved in a wide range of physiological processes including mitogenesis, cell survival and transcriptional regulation. PKC alpha is an ubiquitously expressed PKC isozyme that has been implicated in the regulation of a broad range of cellular functions including proliferation, differentiation, development, migration, cell cell adhesion, cell extracellular matrix adhesion, and solute transport. The activation loop threonine (threonine 497 in PKC alpha) of conventional PKCs is phosphorylated by phosphoinositide dependent kinase 1 (PDK1). This phosphorylation is necessary for the autophosphorylation of threonine 638 in the carboxy terminus of PKC alpha, a step that is critical for regulating the rate of PKC alpha dephosphorylation and inactivation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PKC alpha/beta/gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité