Anti-PLCG 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-3532R-A680
BOSSBS-3532R-A680EA 874 EUR InStock
BOSSBS-3532R-A680
Anti-PLCG 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The production of the second messenger molecules diacylglycerol (DAG) and inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) is mediated by activated phosphatidylinositol-specific phospholipase C enzymes. It is a crucial enzyme in transmembrane signaling.
Type: Primary
Antigen: PLCG 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 645-750/1265
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité