Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3535R-A647
BOSSBS-3535R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-3535R-A647
Anti-PLK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
PLK1 (polo-like kinase 1) is a member of the serine/threonine protein kinase family, cdc5/polo subfamily. PLK1 contains two polo box domains with a predicted molecular weight of 68 kDa. PLK1 has been shown to regulate cdc2/cyclin B through phosphorylation and activation of cdc25c phosphatase. PLK1 is modified by phosphorylation at Threonine 210. PLK1 may also be required for cell division. Depletion of PLK1 results in apoptosis and deregulation of expression of PKL1 is correlated with development of many malignancies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité