Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3541R-CY7
BOSSBS-3541R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3541R-CY7
Anti-PIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Pin1 is a Peptidyl-prolyl isomerases (PPIase). Peptidyl-prolyl isomerases (PPIase) facilitate the cis-trans interconversion of the peptidyl-prolyl bond thereby affecting protein folding. Pin1 is a PPIase which specifically recognizes phosphorylated S/T-P bonds. Pin1 has been implicated in tau pathologies that underlie Alzheimer's Disease. Pin1 binds to tau phosphorylated specifically on the Thr231-Pro site and induces conformational changes in tau. Such conformational changes can directly restore the ability of phosphorylated Tau to bind microtubules and promote microtubule assembly and/or facilitate tau dephosphorylation. Pin1 expression inversely correlates with the predicted neuronal vulnerability in normally aged brain and also with actual neurofibrillary degeneration in AD brain. Pin1 could be pivotal for maintainance of normal neuronal function and preventing age-dependent neurodegeneration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité