Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PNK1/PNKP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3542R-FITC
BOSSBS-3542R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3542R-FITC
Anti-PNK1/PNKP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mammalian PNK catalyzes the phosphorylation of DNA at 5'-hydroxyl termini and can dephosphorylate its 3'-phosphate termini. It plays an important function in DNA repair following ionizing radiation or oxidative damage.PNK has been reported to participate in the repair of DNA-double strand breaks via PARP-1-dependent nonhomologous end-joining.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PNK1/PNKP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité