Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RSK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3553R-A680
BOSSBS-3553R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3553R-A680
Anti-RSK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
RSK3(Ribosomal S6 kinase 3)is a member of a family of 90-kDa ribosomal protein S6 kinases, which includes Rsk1, Rsk2 and Rsk3. These are broadly expressed serine/threonine protein kinases that are activated in response to mitogenic stimuli, including extracellular signal-regulated protein kinases Erk1 and Erk2. Rsk3 is a distinct isoform of p90Rsk that translocates to the cell nucleus, phosphorylates potential nuclear targets and may have a unique upstream activator. Several sites, such as Ser380, Thr359, Ser363 and Thr573, are important for its activation. Active Rsks appear to play a major role in transcriptional regulation by translocating to the nucleus and phosphorylating c Fos and CREB.

Type: Primary
Antigen: RSK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 221-350/733
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité