Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3556R-A647
BOSSBS-3556R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3556R-A647
Anti-RAD17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The protein encoded by this gene is highly similar to the gene product of Schizosaccharomyces pombe rad17, a cell cycle checkpoint gene required for cell cycle arrest and DNA damage repair in response to DNA damage. This protein shares strong similarity with DNA replication factor C (RFC), and can form a complex with RFCs. This protein binds to chromatin prior to DNA damage and is phosphorylated by the checkpoint kinase ATR following damage. This protein recruits the RAD1-RAD9-HUS1 checkpoint protein complex onto chromatin after DNA damage, which may be required for its phosphorylation. The phosphorylation of this protein is required for the DNA-damage-induced cell cycle G2 arrest, and is thought to be a critical early event during checkpoint signaling in DNA-damaged cells. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene, which encode four distinct protein isoforms, have been reported. Two pseudogenes, located on chromosomes 7 and 13, have been identified. [provided by RefSeq, Jul 2013].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAD17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité