Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPTOR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3559R-A647
BOSSBS-3559R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3559R-A647
Anti-RPTOR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
mTOR controls cell growth, in part by regulating p70 S6 kinase alpha (p70alpha) and eukaryotic initiation factor 4E binding protein 1 (4EBP1). Raptor is a 150 kDa mTOR binding protein that also binds 4EBP1 and p70alpha. The binding of Raptor to mTOR is necessary for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 in vitro, and it strongly enhances the mTOR kinase activity toward p70alpha. Rapamycin or amino acid withdrawal increases, whereas insulin strongly inhibits, the recovery of 4EBP1 and raptor on 7-methyl-GTP Sepharose. Partial inhibition of raptor expression by RNA interference (RNAi) reduces mTOR-catalyzed 4EBP1 phosphorylation in vitro. RNAi of C. elegans raptor yields an array of phenotypes that closely resemble those produced by inactivation of Ce-TOR. Thus, raptor is an essential scaffold for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 and mediates TOR action in vivo.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RPTOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité