Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFAP2A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-3569R
BOSSBS-3569REA 719 EUR InStock
BOSSBS-3569R
Anti-TFAP2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a transcription factor that binds the consensus sequence 5'-GCCNNNGGC-3'. The encoded protein functions as either a homodimer or as a heterodimer with similar family members. This protein activates the transcription of some genes while inhibiting the transcription of others. Defects in this gene are a cause of branchiooculofacial syndrome (BOFS). Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TFAP2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité