Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAM10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3574R-CY5
BOSSBS-3574R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-3574R-CY5
Anti-ADAM10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Cleaves the membrane-bound precursor of TNF-alpha at '76-Ala-|-Val-77' to its mature soluble form. Responsible for the proteolytical release of soluble JAM3 from endothelial cells surface. Responsible for the proteolytic release of several other cell-surface proteins, including heparin-binding epidermal growth-like factor, ephrin-A2 and for constitutive and regulated alpha-secretase cleavage of amyloid precursor protein (APP). Contributes to the normal cleavage of the cellular prion protein. Involved in the cleavage of the adhesion molecule L1 at the cell surface and in released membrane vesicles, suggesting a vesicle-based protease activity. Controls also the proteolytic processing of Notch and mediates lateral inhibition during neurogenesis. Responsible for the FasL ectodomain shedding and for the generation of the remnant ADAM10-processed FasL (FasL APL) transmembrane form. Also cleaves the ectodomain of the integral membrane proteins CORIN and ITM2B. May regulate the EFNA5-EPHA3 signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADAM10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité