Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBEGF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3576R-A488
BOSSBS-3576R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-3576R-A488
Anti-HBEGF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Growth factor that mediates its effects via EGFR, ERBB2 and ERBB4. Required for normal cardiac valve formation and normal heart function. Promotes smooth muscle cell proliferation. May be involved in macrophage-mediated cellular proliferation. It is mitogenic for fibroblasts, but not endothelial cells. It is able to bind EGF receptor/EGFR with higher affinity than EGF itself and is a far more potent mitogen for smooth muscle cells than EGF. Also acts as a diphtheria toxin receptor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HB-EGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité