Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDUFA13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3594R-CY3
BOSSBS-3594R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3594R-CY3
Anti-NDUFA13 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
A novel gene, Genes associated with Retinoid IFN induced Mortality (GRIM) GRIM19 gene was identified. Antisense expression of GRIM19 confers a strong resistance against IFN/RA induced death by reducing the intracellular levels of GRIM19 protein. Overexpression of GRIM19 enhances cell death in response to IFN/RA. GRIM19 is primarily a nuclear protein whose expression is induced by the IFN/RA combination. These data indicate that GRIM19 is a novel cell death regulatory molecule.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GRIM19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité