Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIAH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-3596R-A350
BOSSBS-3596R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3596R-A350
Anti-SIAH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase that mediates ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. E3 ubiquitin ligases accept ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfers the ubiquitin to targeted substrates. Mediates E3 ubiquitin ligase activity either through direct binding to substrates or by functioning as the essential RING domain subunit of larger E3 complexes. Triggers the ubiquitin-mediated degradation of many substrates, including proteins involved in transcription regulation (ELL2, MYB, POU2AF1, PML and RBBP8), a cell surface receptor (DCC), the cell-surface receptor-type tyrosine kinase FLT3, the cytoplasmic signal transduction molecules (KLF10/TIEG1 and NUMB), an antiapoptotic protein (BAG1), a microtubule motor protein (KIF22), a protein involved in synaptic vesicle function in neurons (SYP), a structural protein (CTNNB1) and SNCAIP. Confers constitutive instability to HIPK2 through proteasomal degradation. It is thereby involved in many cellular processes such as apoptosis, tumor suppression, cell cycle, axon guidance, transcription regulation, spermatogenesis and TNF-alpha signaling. Has some overlapping function with SIAH2. Induces apoptosis in cooperation with PEG3. Upon nitric oxid (NO) generation that follows apoptotic stimulation, interacts with S-nitrosylated GAPDH, mediating the translocation of GAPDH to the nucleus. GAPDH acts as a stabilizer of SIAH1, facilitating the degradation of nuclear proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SIAH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité