Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ULK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3602R-CY3
BOSSBS-3602R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-3602R-CY3
Anti-ULK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase involved in autophagy in response to starvation. Acts upstream of phosphatidylinositol 3-kinase PIK3C3 to regulate the formation of autophagophores, the precursors of autophagosomes. Part of regulatory feedback loops in autophagy: acts both as a downstream effector and negative regulator of mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) via interaction with RPTOR. Activated via phosphorylation by AMPK and also acts as a regulator of AMPK by mediating phosphorylation of AMPK subunits PRKAA1, PRKAB2 and PRKAG1, leading to negatively regulate AMPK activity. May phosphorylate ATG13/KIAA652 and RPTOR; however such data need additional evidences. Plays a role early in neuronal differentiation and is required for granule cell axon formation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ULK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité