Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3604R-A680
BOSSBS-3604R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-3604R-A680
Anti-WNK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
WNK1 controls sodium and chloride ion transport by inhibiting the activity of WNK4, potentially by either phosphorylating the kinase or via an interaction between WNK4 and the autoinhibitory domain of WNK1. WNK4 regulates the activity of the thiazide sensitive Na/Cl cotransporter, SLC12A3, by phosphorylation. WNK1 may also play a role in actin cytoskeletal reorganisation.

Type: Primary
Antigen: WNK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1601-1750/2382
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité