Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-3605R-A350
BOSSBS-3605R-A350EA 866 EUR InStock
BOSSBS-3605R-A350
Anti-YAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Transcriptional regulator which can act both as a coactivator and a corepressor and is the critical downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway that plays a pivotal role in organ size control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1, which in turn phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. Plays a key role to control cell proliferation in response to cell contact. Phosphorylation of YAP1 by LATS1/2 inhibits its translocation into the nucleus to regulate cellular genes important for cell proliferation, cell death, and cell migration. The presence of TEAD transcription factors are required for it to stimulate gene expression, cell growth, anchorage-independent growth, and epithelial mesenchymal transition (EMT) induction. Isoform 2 and isoform 3 can activate the C-terminal fragment (CTF) of ERBB4 (isoform 3).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: YAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité