Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SSEA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-3609R-CY3
BOSSBS-3609R-CY3EA 811 EUR InStock
BOSSBS-3609R-CY3
Anti-SSEA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
SSEA-4 (Stage-specific embryonic antigen 4) is a glycoprotein expressed early in embryonic development and in pluripotent stem cells. SSEA-4 can be used as a marker of Human Embryonic Stem Cells, Human Embryonic Carcinoma Cells and Human Embryonic Germ Cells. Monoclonal antibodies to this target have been widely used in the characterization of pluripotent stem cells. Mouse pluripotent stem cells are not recognised by anti-SSEA-4 antibodies but do express the antigen upon differentiation. 

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: SSEA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité