Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EEF2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3611R-FITC
BOSSBS-3611R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3611R-FITC
Anti-EEF2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
EEF2 is a member of the GTP-binding translation elongation factor family. This protein is an essential factor for protein synthesis. It promotes the GTP-dependent translocation of the nascent protein chain from the A-site to the P-site of the ribosome. This protein is completely inactivated by EF-2 kinase phosporylation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EEF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité