Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPAR alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3614R-A750
BOSSBS-3614R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3614R-A750
Anti-PPAR alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Ligand-activated transcription factor. Key regulator of lipid metabolism. Activated by the endogenous ligand 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine (16:0/18:1-GPC). Activated by oleylethanolamide, a naturally occurring lipid that regulates satiety. Receptor for peroxisome proliferators such as hypolipidemic drugs and fatty acids. Regulates the peroxisomal beta-oxidation pathway of fatty acids. Functions as transcription activator for the ACOX1 and P450 genes. Transactivation activity requires heterodimerization with RXRA and is antagonized by NR2C2. May be required for the propagation of clock information to metabolic pathways regulated by PER2.

Type: Primary
Antigen: PPAR alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/468
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Chicken; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité