Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCF/NCF4/p40phox Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3616R-A647
BOSSBS-3616R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-3616R-A647
Anti-NCF/NCF4/p40phox Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
NCF4 is a cytosolic oxidase associated protein. It is a component of the nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase, which mediates down regulation of NADPH oxidase through interactions with its SH3 domain. NCF4 is associated with p67 phox but is absent in patients with chronic granulomatous disease who lack p67 phox.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NCF/NCF4/p40phox
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité